Key Documents
ATE429354799
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(4-AMINOPYRIMIDIN-2-YL)PIPERAZINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.34
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-amino-2-pyrimidinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H21N5O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-8-6-17(7-9-18)11-15-5-4-10(14)16-11/h4-5H,6-9H2,1-3H3,(H2,14,15,16)
Clé InChI
KVQHCKUTCGHMBO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=45378
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS1362