Principaux documents
ATE429353778
AstaTech, Inc.
1,1'-(4,4'-BIPIPERIDINE-1,1'-DIYL)DIETHANONE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.36
Numéro MDL:
Iupac Name
1,1'-([4,4'-bipiperidine]-1,1'-diyl)bis(ethan-1-one)
Inchi Code
1S/C14H24N2O2/c1-11(17)15-7-3-13(4-8-15)14-5-9-16(10-6-14)12(2)18/h13-14H,3-10H2,1-2H3
Clé InChI
NSFRPXZLYNUAHL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47203
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB8293