Principaux documents
ATE429353365
AstaTech, Inc.
ETHYL 4,5,6,7-TETRAHYDROISOXAZOLO[4,5-C]PYRIDINE-3-CARBOXYLATE HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 4,5,6,7-tetrahydroisoxazolo[4,5-c]pyridine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O3.ClH/c1-2-13-9(12)8-6-5-10-4-3-7(6)14-11-8;/h10H,2-5H2,1H3;1H
Clé InChI
SLAKBPPVIPODKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49821
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=89039