Principaux documents
ATE429352830
AstaTech, Inc.
2-(5-ISOPROPYL-1H-PYRAZOL-1-YL)ACETIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(5-isopropyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-6(2)7-3-4-9-10(7)5-8(11)12/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
AFWFYJQBBNHJOV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49875
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=89093