Principaux documents
ATE429351213
AstaTech, Inc.
5,6-DICHLOROGRAMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(5,6-dichloro-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Inchi Code
1S/C11H12Cl2N2/c1-15(2)6-7-5-14-11-4-10(13)9(12)3-8(7)11/h3-5,14H,6H2,1-2H3
Clé InChI
UOSKXEVWJSTQAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=48068
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=33911