Principaux documents
ATE428009863
AstaTech, Inc.
(1-BENZYL-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN-4-YL)METHANOL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(1-benzyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H17NO/c15-11-13-6-8-14(9-7-13)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-6,15H,7-11H2
Clé InChI
KWEISZMWJPDOFR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39865
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6331