Principaux documents
ATE428008906
AstaTech, Inc.
N-ISOPROPYL-1-IMIDAZOLECARBOXAMIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Iupac Name
N-isopropyl-1H-imidazole-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H11N3O/c1-6(2)9-7(11)10-4-3-8-5-10/h3-6H,1-2H3,(H,9,11)
Clé InChI
VFVHCGBPLHLWLU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=43557
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=32081