Principaux documents
ATE423887510
AstaTech, Inc.
3-ISOPROPYLPIPERIDIN-4-ONE HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-isopropylpiperidin-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-6(2)7-5-9-4-3-8(7)10;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
Clé InChI
AZGIKIUSRJHLCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=37504
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20254