Principaux documents
ATE413073862
AstaTech, Inc.
(1-(PYRIDIN-4-YLMETHYL)PIPERIDIN-4-YL)METHANOL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
[1-(4-pyridinylmethyl)-4-piperidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c15-10-12-3-7-14(8-4-12)9-11-1-5-13-6-2-11/h1-2,5-6,12,15H,3-4,7-10H2
Clé InChI
FOCPWJSNYIBBQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=28511
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=25247