Principaux documents
ATE410297656
AstaTech, Inc.
1-(4-(2-BROMOETHYL)PHENYL)ETHANONE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-[4-(2-bromoethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c1-8(12)10-4-2-9(3-5-10)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
Clé InChI
SCBYPRYCSIVASE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22760
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL9094