Principaux documents
ATE410296931
AstaTech, Inc.
8-CHLORO-2,3-DIHYDRO-1H-PYRIDO[2,3-B][1,4]OXAZINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.6
Numéro MDL:
Iupac Name
8-chloro-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-2-10-7-6(5)9-3-4-11-7/h1-2,9H,3-4H2
Clé InChI
JHUDRTBDOODNSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=22067
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84595