Principaux documents
ATE398812991
AstaTech, Inc.
(4-ISOPROPYLPHENYL)HYDRAZINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-isopropylphenyl)hydrazine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-7(2)8-3-5-9(11-10)6-4-8/h3-7,11H,10H2,1-2H3
Clé InChI
ZYATZFJUOXJFPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19407
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=82928