Principaux documents
ATE398812749
AstaTech, Inc.
METHYL 6-CYANO-2-FLUORO-3-METHOXYBENZOATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.18
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 6-cyano-2-fluoro-3-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H8FNO3/c1-14-7-4-3-6(5-12)8(9(7)11)10(13)15-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
DUGMFBQBMPPEBQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19165
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=82676