Principaux documents
ATE398811806
AstaTech, Inc.
(S)-4-(2-FLUORO-2-METHYLPROPYL)OXAZOLIDIN-2-ONE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.18
Numéro MDL:
Iupac Name
(S)-4-(2-fluoro-2-methylpropyl)oxazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H12FNO2/c1-7(2,8)3-5-4-11-6(10)9-5/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Clé InChI
MHSZLVOTZJKVKZ-YFKPBYRVSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18104
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81513