Principaux documents
ATE389310553
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-(4-BROMO-2-CHLOROPHENYL)MORPHOLINE-4-CARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.68
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 2-(4-bromo-2-chlorophenyl)morpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H19BrClNO3/c1-15(2,3)21-14(19)18-6-7-20-13(9-18)11-5-4-10(16)8-12(11)17/h4-5,8,13H,6-7,9H2,1-3H3
Clé InChI
NNHIZVJTGUMGOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=17436
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81353