Principaux documents
ATE370310094
AstaTech, Inc.
7-BENZYL-5,6,7,8-TETRAHYDROIMIDAZO[1,5-A]PYRAZINE-3-CARBALDEHYDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.29
Numéro MDL:
Iupac Name
7-benzyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H15N3O/c18-11-14-15-8-13-10-16(6-7-17(13)14)9-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8,11H,6-7,9-10H2
Clé InChI
SNLVADHMLFZLHT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=6128
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=59865