Principaux documents
ATE341034087
AstaTech, Inc.
(S)-4-BENZYL-3-(3-PHENYLPROPANOYL)OXAZOLIDIN-2-ONE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4S)-4-benzyl-3-(3-phenylpropanoyl)-1,3-oxazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C19H19NO3/c21-18(12-11-15-7-3-1-4-8-15)20-17(14-23-19(20)22)13-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17H,11-14H2/t17-/m0/s1
Clé InChI
CDSPCWKYSYEPMH-KRWDZBQOSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10722
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3683