Principaux documents
ATE341034033
AstaTech, Inc.
4-(PYRIDIN-3-YLOXY)BENZENESULFONIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(3-pyridinyloxy)benzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO4S/c13-17(14,15)11-5-3-9(4-6-11)16-10-2-1-7-12-8-10/h1-8H,(H,13,14,15)
Clé InChI
XKUSGPLCKNQLQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10683
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3560