Principaux documents
ATE341033942
AstaTech, Inc.
4-(2-CHLOROPHENYLTHIO)BENZOIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.73
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[(2-chlorophenyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9ClO2S/c14-11-3-1-2-4-12(11)17-10-7-5-9(6-8-10)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Clé InChI
ZHDLDVXKMIFTOT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10592
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3287