Principaux documents
ATE341033733
AstaTech, Inc.
3-BENZENESULFONYLPROPYLAMINE HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.73
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(phenylsulfonyl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2S.ClH/c10-7-4-8-13(11,12)9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8,10H2;1H
Clé InChI
NRQOXYYYKSXJAC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10383
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2660