Principaux documents
ATE341033420
AstaTech, Inc.
4-CYCLOHEXYLPIPERIDINE HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.76
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-cyclohexylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21N.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11;/h10-12H,1-9H2;1H
Clé InChI
VERIFEZQOCIVJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10071
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1718