Principaux documents
ATE341033378
AstaTech, Inc.
3-(2-METHYLPHENOXY)BENZOIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.25
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-methylphenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12O3/c1-10-5-2-3-8-13(10)17-12-7-4-6-11(9-12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
ABEYEGNTRDVDCR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10029
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1592