Documents
ATE341033370
AstaTech, Inc.
3-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]BENZYLAMINE HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.71
Numéro MDL:
Iupac Name
{3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H12F3NO.ClH/c15-14(16,17)11-4-6-12(7-5-11)19-13-3-1-2-10(8-13)9-18;/h1-8H,9,18H2;1H
Clé InChI
URFDMOXXSRRAAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10021
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1568