Principaux documents
ATE341033321
AstaTech, Inc.
3-(4-CHLOROBENZYL)PYRROLIDINE OXALATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.73
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-chlorobenzyl)pyrrolidine oxalate
Inchi Code
1S/C11H14ClN.C2H2O4/c12-11-3-1-9(2-4-11)7-10-5-6-13-8-10;3-1(4)2(5)6/h1-4,10,13H,5-8H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
YOICAQLWBUQOGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9972
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1421