Principaux documents
ATE245844592
AstaTech, Inc.
4-MORPHOLIN-4-YLMETHYL-1H-QUINOLIN-2-ONE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-morpholinylmethyl)-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c17-14-9-11(10-16-5-7-18-8-6-16)12-3-1-2-4-13(12)15-14/h1-4,9H,5-8,10H2,(H,15,17)
Clé InChI
GMIRSQVMTMJGJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1077
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=31006