Principaux documents
ATE245844546
AstaTech, Inc.
3-NITRO-2-(PIPERIDIN-1-YL)PYRIDINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-nitro-2-(1-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c14-13(15)9-5-4-6-11-10(9)12-7-2-1-3-8-12/h4-6H,1-3,7-8H2
Clé InChI
BZBDHAOGBMKWDD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1037
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30038