Principaux documents
ATE118889426
AstaTech, Inc.
1-(4-BROMOPHENYL)ISOQUINOLINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)isoquinoline
Inchi Code
1S/C15H10BrN/c16-13-7-5-12(6-8-13)15-14-4-2-1-3-11(14)9-10-17-15/h1-10H
Clé InChI
KKFQHKICIHIVKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=7630
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=64702