Principaux documents
ATE067530238
AstaTech, Inc.
ETHYL 5-(4'-BROMOPHENYL)-1,3-OXAZOLE-4-CARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 5-(4-bromophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO3/c1-2-16-12(15)10-11(17-7-14-10)8-3-5-9(13)6-4-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
IFMPSXDSMLDCNJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=12721
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E58646