Key Documents
ATE002883459
AstaTech, Inc.
1-N-FMOC-3-PYRROLIDINONE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl 3-oxo-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C19H17NO3/c21-13-9-10-20(11-13)19(22)23-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,18H,9-12H2
Clé InChI
YCJGQBRHXIBEAY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5766
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=58580