Principaux documents
APOH93ED608F
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.56
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3ClF4O3/c9-5-2-3(16-8(11,12)13)1-4(6(5)10)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
Clé InChI
MJCOYDVDIFTUBK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethoxybenzoic-acid
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethoxybenzoic-acid