Principaux documents
APOH93D950C2
Apollo Scientific Ltd
Dodecyl carbonochloridate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.79
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
dodecyl chloridocarbonate
Inchi Code
1S/C13H25ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13(14)15/h2-12H2,1H3
Clé InChI
AFPOMDNRTZLRMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%