Principaux documents
APOH93D8C333
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2-(quinolin-2-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-quinolinylacetate
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-2-16-13(15)9-11-8-7-10-5-3-4-6-12(10)14-11/h3-8H,2,9H2,1H3
Clé InChI
OQQYMAOGIWMABG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%