Principaux documents
APOH9081D6BE
Apollo Scientific Ltd
8-Bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
8-bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
Inchi Code
1S/C15H7BrN2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19)14-17-11-4-2-1-3-9(11)15(20)18(12)14/h1-7H
Clé InChI
INPHXCCBDRGBRF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-bromoindolo21-bquinazoline-612-dione
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-bromoindolo21-bquinazoline-612-dione