Principaux documents
APOH6F3D0409
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.59
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-5-3-8-9-6(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,8,9)
Clé InChI
FJQAWEVXDQXJOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
94%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-5-cyclopropyl-1h-pyrazole
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-5-cyclopropyl-1h-pyrazole