APOH57C99BEF
Apollo Scientific Ltd
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulfonic acid
About This Item
Iupac Name
1,1,2,2-tetrafluoro-2-((1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl)oxy)ethane-1-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C7H2F14O5S/c8-1(2(9,10)11)25-5(16,17)3(12,4(13,14)15)26-6(18,19)7(20,21)27(22,23)24/h1H,(H,22,23,24)
Clé InChI
KOHJZTAURQTUHH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :