Principaux documents
APOH32581B1D
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-6-hydroxypyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.98
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H,6,7,8)
Clé InChI
ZJTSUBVUTCTJNX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-6-hydroxypyrimidine
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-6-hydroxypyrimidine