Principaux documents
APOH316CFCD6
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.57
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4ClFN2/c8-6-4-10-7-5(9)2-1-3-11(6)7/h1-4H
Clé InChI
MYRNZBNAZNEXTA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-8-fluoroimidazo12-apyridine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-8-fluoroimidazo12-apyridine