Principaux documents
APOH316CDED1
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.44
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrClF/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
Clé InChI
GBESIUPWXGQOFP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-1-chloro-3-fluorobenzene