Principaux documents
APOH316CDE17
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.15
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(6-oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H7F3N2O3/c1-16-7(15)3-13-4-12-5(2-6(13)14)8(9,10)11/h2,4H,3H2,1H3
Clé InChI
HJJCESXABXFNCA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-6-oxo-4-trifluoromethylpyrimidin-16h-ylacetate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-6-oxo-4-trifluoromethylpyrimidin-16h-ylacetate