Principaux documents
APOH316CDDAF
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
240-243
Iupac Name
6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrFN2O2/c9-4-1-5(10)7-11-6(8(13)14)3-12(7)2-4/h1-3H,(H,13,14)
Clé InChI
NZKZILYLERQVJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-8-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylic-acid
Boiling point
240-243
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-8-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylic-acid