Principaux documents
APOH316CDD22
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl 1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-11(2,3)17-10(15)14-7-4-12(5-8-14)13-6-9-16-12/h13H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
SSTKSZCFMRRXBA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-1-oxa-48-diazaspiro45decane-8-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-1-oxa-48-diazaspiro45decane-8-carboxylate