Principaux documents
APOH303479B7
Apollo Scientific Ltd
1,7-Diazaspiro[4.4]nonan-6-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.65
Numéro MDL:
Iupac Name
1,7-diazaspiro[4.4]nonan-6-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O.ClH/c10-6-7(3-5-8-6)2-1-4-9-7;/h9H,1-5H2,(H,8,10);1H
Clé InChI
JSJBFUIXXKBVPA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/17-diazaspiro44nonan-6-one-hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/17-diazaspiro44nonan-6-one-hydrochloride