Key Documents
APOH14DBABDC
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2,4-dimethoxybenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.07
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-2,4-dimethoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrNO2/c1-12-7-4-3-6(5-11)9(13-2)8(7)10/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
POIHJVLHCRGRQW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-24-dimethoxybenzonitrile
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-24-dimethoxybenzonitrile