Principaux documents
APOH11A9D06D
Apollo Scientific Ltd
1-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Densité
1.09
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2
Clé InChI
JAAJQSRLGAYGKZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-hydroxy-1234-tetrahydronaphthalene
Flash Point
102-104
Densité
1.09
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-hydroxy-1234-tetrahydronaphthalene