Principaux documents
APOH11A9CBC2
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.44
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,10H
Clé InChI
WKFLSXFQSNTOQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-chloro-4-fluorophenol