Principaux documents
APOH10B58FF6
Apollo Scientific Ltd
3-Amino-3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.09
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C9H10BrNO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)7(11)4-9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)
Clé InChI
QPRZFLPEVZGUAJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-3-3-bromo-4-hydroxyphenylpropanoic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-3-3-bromo-4-hydroxyphenylpropanoic-acid