Principaux documents
APOH10B58FF5
Apollo Scientific Ltd
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c1-12-5-2-3-6-7(4-5)10-11-8(6)9/h2-4H,1H3,(H3,9,10,11)
Clé InChI
HNOSKPXFWPKCPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-methoxy-1h-indazol-3-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-methoxy-1h-indazol-3-amine