Principaux documents
APOH086AB655
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2-bromo-1-(2,3-difluoro-4-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H7BrF2O/c1-5-2-3-6(7(13)4-10)9(12)8(5)11/h2-3H,4H2,1H3
Clé InChI
ISFMNZDYUUEHJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methylphenacyl-bromide
Synonym
2-Bromo-1-(2,3-difluoro-4-methylphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-methylacetophenone
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methylphenacyl-bromide