Principaux documents
APOH0430C0DE
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-(phenylthio)tetrahydro-1H-1lambda~6~-thiophene-1,1-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.78
Numéro MDL:
pb
78-80
Iupac Name
(3S,4S)-3-chloro-4-(phenylsulfanyl)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C10H11ClO2S2/c11-9-6-15(12,13)7-10(9)14-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2/t9-,10-/m0/s1
Clé InChI
OUQPIAKLCXWCJT-UWVGGRQHSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-phenylthiotetrahydro-1h-1lambda6-thiophene-11-dione
Boiling point
78-80
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-phenylthiotetrahydro-1h-1lambda6-thiophene-11-dione