Principaux documents
APOH03CD8F6B
Apollo Scientific Ltd
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.54
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3-bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrN.ClH/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
Clé InChI
GAFNGRKYVICNLB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methylphenylmethanamine-hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methylphenylmethanamine-hydrochloride